2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902757-1G
PC902757-5G
APOSPC902757-1GEA
219
EUR
APOSPC902757-1G
APOSPC902757-5G
2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
2-(2-Fluoroethoxy)aniline
Fórmula:
C₈H₁₀FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09909942 Número CAS: 1547-11-1 |