Print…
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902446-1G PC902446-5G
APOSPC902446-1GEA 219 EUR
APOSPC902446-1G APOSPC902446-5G
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₃H₈FN
Peso Molecular: 197.208 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05979962
Número CAS: 10540-33-7