Print…
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902362-1G PC902362-5G
APOSPC902362-1GEA 0 EUR
APOSPC902362-1G APOSPC902362-5G
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₃H₈FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05979720
Número CAS: 89346-55-4