Print…
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902361-1G PC902361-5G
APOSPC902361-1GEA 145 EUR
APOSPC902361-1G APOSPC902361-5G
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₃H₈FN
Peso Molecular: 197.208 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05980284
Número CAS: 1352318-38-7