Print…
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902319-1G PC902319-5G
APOSPC902319-1GEA 125 EUR
APOSPC902319-1G APOSPC902319-5G
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline
Fórmula: C₉H₁₁FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16744202
Número CAS: 131885-33-1