Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902122-1G PC902122-250MG
APOSPC902122-1GEA 671 EUR
APOSPC902122-1G APOSPC902122-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃N
Peso Molecular: 185.146 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185724
Número CAS: 362640-56-0