5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902069-1G
PC902069-5G
APOSPC902069-1GEA
219
EUR
APOSPC902069-1G
APOSPC902069-5G
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Fórmula:
C₁₀H₁₀FN₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11209693 Número CAS: 1012879-56-9 |