Print…
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902069-1G PC902069-5G
APOSPC902069-1GEA 219 EUR
APOSPC902069-1G APOSPC902069-5G
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Fórmula: C₁₀H₁₀FN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11209693
Número CAS: 1012879-56-9