5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902064-1G
PC902064-5G
APOSPC902064-1GEA
219
EUR
APOSPC902064-1G
APOSPC902064-5G
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Fórmula:
C₁₀H₁₀FN₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06738294 Número CAS: 1017781-28-0 |