Print…
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902064-1G PC902064-5G
APOSPC902064-1GEA 219 EUR
APOSPC902064-1G APOSPC902064-5G
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Fórmula: C₁₀H₁₀FN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738294
Número CAS: 1017781-28-0