Print…
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902057-25G PC902057-5G
APOSPC902057-25GEA 0 EUR
APOSPC902057-25G APOSPC902057-5G
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol
Fórmula: C₉H₁₁FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870100
Número CAS: 401-76-3