Print…
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902056-1G PC902056-5G
APOSPC902056-1GEA 0 EUR
APOSPC902056-1G APOSPC902056-5G
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol 98%
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol
Fórmula: C₉H₁₁FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870101
Número CAS: 320-12-7