Print…
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902026-1G PC902026-5G
APOSPC902026-1GEA 75.4 EUR
APOSPC902026-1G APOSPC902026-5G
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Peso Molecular: 173.117 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08706407
Número CAS: 914348-35-9