Print…
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902002-1G PC902002-5G
APOSPC902002-1GEA 145 EUR
APOSPC902002-1G APOSPC902002-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₃F₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20441851
Número CAS: 1345471-75-1