Print…
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC901978-1G PC901978-250MG
APOSPC901978-1GEA 0 EUR
APOSPC901978-1G APOSPC901978-250MG
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Fórmula: C₆H₃BrFN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16660325
Número CAS: 1242336-69-1