Print…
6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901909-1G PC901909-5G
APOSPC901909-1GEA 219 EUR
APOSPC901909-1G APOSPC901909-5G
6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
6-Fluoro-8-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₈FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026038
Número CAS: 1150271-14-9