Print…
Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,2-Difluoro-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid
PC901906-1G PC901906-5G
APOSPC901906-1GEA 106 EUR
APOSPC901906-1G APOSPC901906-5G
Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid 95%
Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Peso Molecular: 190.119 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11167795
Número CAS: 94010-78-3