5-Fluorobenzo[d]thiazole ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901862-1G
PC901862-250MG
APOSPC901862-1GEA
0
EUR
APOSPC901862-1G
APOSPC901862-250MG
5-Fluorobenzo[d]thiazole ≥98%
5-Fluorobenzo[d]thiazole
Fórmula:
C₇H₄FNS Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06659658 Número CAS: 1644-85-5 |