Print…
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901777-100G PC901777-25G PC901777-5G
APOSPC901777-100GEA 632 EUR
APOSPC901777-100G APOSPC901777-25G APOSPC901777-5G
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide 98%
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09972090
Número CAS: 397-34-2