Print…
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901648-1G PC901648-250MG
APOSPC901648-1GEA 806 EUR
APOSPC901648-1G APOSPC901648-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone 96%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone
Fórmula: C₇H₁₀F₃NO₂
Peso Molecular: 197.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12777054
Número CAS: 73193-62-1