Print…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Methyl-3-trifluoromethyl-phenylboronic acid, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC901644-1G PC901644-5G
APOSPC901644-1GEA 243 EUR
APOSPC901644-1G APOSPC901644-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11042431
Número CAS: 947533-94-0