Print…
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901636-1G PC901636-250MG
APOSPC901636-1GEA 734 EUR
APOSPC901636-1G APOSPC901636-250MG
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid 95%
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid
Fórmula: C₇H₉BFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374965
Número CAS: 1309982-57-7