Print…
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901612-1G PC901612-250MG
APOSPC901612-1GEA 180 EUR
APOSPC901612-1G APOSPC901612-250MG
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797839
Número CAS: 91659-08-4