Print…
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901535-1G PC901535-25G PC901535-5G
APOSPC901535-1GEA 145 EUR
APOSPC901535-1G APOSPC901535-25G APOSPC901535-5G
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄F₂N₂
Peso Molecular: 154.117 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407466
Número CAS: 207297-92-5