Print…
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC901273-1G PC901273-250MG
APOSPC901273-1GEA 154 EUR
APOSPC901273-1G APOSPC901273-250MG
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BF₂O₂
Peso Molecular: 171.937 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21365108
Número CAS: 1621332-09-9