Print…
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901232-1G PC901232-250MG
APOSPC901232-1GEA 647 EUR
APOSPC901232-1G APOSPC901232-250MG
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid
Fórmula: C₁₂H₉FO₂
Peso Molecular: 204.197 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832460
Número CAS: 3833-03-2