Print…
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901133-1G PC901133-250MG
APOSPC901133-1GEA 0 EUR
APOSPC901133-1G APOSPC901133-250MG
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Fórmula: C₁₁H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02664892
Número CAS: 169036-71-9