Print…
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901016-1G PC901016-5G
APOSPC901016-1GEA 148 EUR
APOSPC901016-1G APOSPC901016-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₀BFO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23381042
Número CAS: 949146-39-8