Print…
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900964-1G PC900964-250MG
APOSPC900964-1GEA 538 EUR
APOSPC900964-1G APOSPC900964-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₀BFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21099634
Número CAS: 1586045-56-8