5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900964-1G
PC900964-250MG
APOSPC900964-1GEA
538
EUR
APOSPC900964-1G
APOSPC900964-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid
Fórmula:
C₉H₁₀BFO₂ Peso Molecular: 179.984 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD21099634 Número CAS: 1586045-56-8 |