Print…
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900901-10G PC900901-1G PC900901-5G
APOSPC900901-10GEA 0 EUR
APOSPC900901-10G APOSPC900901-1G APOSPC900901-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₂BFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19684096
Número CAS: 2096337-59-4