Print…
8-Fluoro-2-methylquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900629-100MG PC900629-1G PC900629-250MG
APOSPC900629-100MGEA 0 EUR
APOSPC900629-100MG APOSPC900629-1G APOSPC900629-250MG
8-Fluoro-2-methylquinoline 95%
8-Fluoro-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₈FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09744004
Número CAS: 46001-36-9