Print…
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900618-1G PC900618-5G
APOSPC900618-1GEA 0 EUR
APOSPC900618-1G APOSPC900618-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₃ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375044
Número CAS: 514797-96-7