Print…
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC900609-100MG PC900609-1G PC900609-250MG
APOSPC900609-100MGEA 95.7 EUR
APOSPC900609-100MG APOSPC900609-1G APOSPC900609-250MG
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₅BrF₃N
Ponto de ebulição: 203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18257679
Número CAS: 1010422-51-1