Print…
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900607-100MG PC900607-1G PC900607-250MG
APOSPC900607-100MGEA 255 EUR
APOSPC900607-100MG APOSPC900607-1G APOSPC900607-250MG
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine 96%
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine
Fórmula: C₆H₅FN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18260977
Número CAS: 1211534-27-8