Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900598-1G PC900598-250MG
APOSPC900598-1GEA 299 EUR
APOSPC900598-1G APOSPC900598-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Fórmula: C₆H₃ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189916
Número CAS: 1196153-98-6