Print…
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900589-1G PC900589-5G
APOSPC900589-1GEA 232 EUR
APOSPC900589-1G APOSPC900589-5G
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine 98%
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
Fórmula: C₈H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18914536
Número CAS: 1305322-91-1