Print…
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900577-1G PC900577-250MG
APOSPC900577-1GEA 502 EUR
APOSPC900577-1G APOSPC900577-250MG
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid
Fórmula: C₇H₅ClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194517
Número CAS: 1214323-94-0