Print…
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900415-10G PC900415-1G PC900415-5G
APOSPC900415-10GEA 928 EUR
APOSPC900415-10G APOSPC900415-1G APOSPC900415-5G
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20727501
Número CAS: 192650-54-7