Print…
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900235-1G PC900235-5G
APOSPC900235-1GEA 0 EUR
APOSPC900235-1G APOSPC900235-5G
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide
Fórmula: C₈H₇F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16836083
Número CAS: 1250397-72-8