Print…
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900220-1G PC900220-5G
APOSPC900220-1GEA 219 EUR
APOSPC900220-1G APOSPC900220-5G
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile 98%
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₂FNO
Peso Molecular: 193.217 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18860665
Número CAS: 1340270-09-8