b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900196-1G
PC900196-250MG
APOSPC900196-1GEA
618
EUR
APOSPC900196-1G
APOSPC900196-250MG
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol
Fórmula:
C₈H₁₀FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09759236 Número CAS: 179811-62-2 |