Print…
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC900170-1G PC900170-250MG PC900170-5G
APOSPC900170-1GEA 316 EUR
APOSPC900170-1G APOSPC900170-250MG APOSPC900170-5G
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrClFO
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25460195
Número CAS: 929621-33-0