Print…
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900169-1G PC900169-5G
APOSPC900169-1GEA 91.5 EUR
APOSPC900169-1G APOSPC900169-5G
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₇FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038472
Número CAS: 145300-04-5