Print…
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900061-1G PC900061-5G
APOSPC900061-1GEA 62.5 EUR
APOSPC900061-1G APOSPC900061-5G
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16295239
Número CAS: 888318-22-7