Print…
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8983-1G PC8983-5G
APOSPC8983-1GEA 109 EUR
APOSPC8983-1G APOSPC8983-5G
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407989
Número CAS: 681260-50-4