Print…
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8906-1G PC8906-5G
APOSPC8906-1GEA 271 EUR
APOSPC8906-1G APOSPC8906-5G
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
2-Methyl-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972252
Número CAS: 75380-98-2