Print…
N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-[4-(N-Methylsulphamoyl)phenoxy]-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC8877-1G PC8877-250MG
APOSPC8877-1GEA 311 EUR
APOSPC8877-1G APOSPC8877-250MG
N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Fórmula: C₁₃H₁₁F₃N₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11109527
Número CAS: 1227955-09-0