Print…
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Bis(trifluoromethyl)-4,5-dichloro-4,5-difluoro-1,3-dioxolane
PC8861-1G PC8861-25G
APOSPC8861-1GEA 79.9 EUR
APOSPC8861-1G APOSPC8861-25G
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Fórmula: C₅Cl₂F₈O₂
Peso Molecular: 314.946 g/mol
Ponto de ebulição: 88…90 °C
Densidade: 1.587 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01937893
Número CAS: 60644-92-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III