Print…
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8833-1G PC8833-25G
APOSPC8833-1GEA 60.9 EUR
APOSPC8833-1G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₄Br₂F₄
Ponto de ebulição: 107…108 °C (29 mm Hg)
Densidade: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02270920
Número CAS: 651-12-7