Print…
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8816-1G PC8816-250MG
APOSPC8816-1GEA 179 EUR
APOSPC8816-1G APOSPC8816-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₅BrF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368051
Número CAS: 451459-17-9