Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8808-1G PC8808-250MG
APOSPC8808-1GEA 319 EUR
APOSPC8808-1G APOSPC8808-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₄BrF₃N₂
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01658374
Número CAS: 6587-23-1